Learn More
ACROBiosystems Human Siglec-15 / CD33L3 Protein, Mouse IgG2a Fc Tag
Descripción
Siglec-15 is a DAP12-associated immunoreceptor, which belongs to the immunoglobulin superfamily and SIGLEC (sialic acid binding Ig-like lectin) family. Siglecs are cell surface proteins that bind sialic acid. They are found primarily on the surface of immune cells and are a subset of the I-type lectins. Siglec-15 consisting of immunoglobulin (Ig)-like domains, transmembrane domain and a short cytoplasmic tail. Siglec-15 is that recognizes sialylated glycans and regulates osteoclast differentiation. Siglec-15 is a potential therapeutic target for osteoporosis and plays a conserved regulatory role in the immune system of vertebrates.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_998767.1 |
| Peso molecular | 53.4 kDa |
| Cantidad | 1 mg |
| Fuente | Human Siglec-15, Mouse IgG2a Fc Tag (SG5-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 20 - Thr 263 (Accession # Q6ZMC9-1). |
| Inmunógeno | Phe 20 - Thr 263 |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Alias de gen | CD33 antigen-like 3,SIGLEC-15,CD33L3,sialic acid-binding Ig-like lectin 15,Siglec15,Siglec-15 |
| Nombre común | Siglec-15 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie | Human |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.