Learn More
Abnova™ Human SHPRH Partial ORF (NP_775105, 1560 a.a. - 1659 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Código de producto. 16152647
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16152647 25 μg 25 microgramos
16142647 10 μg 10 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16152647 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor H00257218Q01.25ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
SHPRH is a ubiquitously expressed protein that contains motifs characteristics of several DNA repair proteins, transcription factors, and helicases. SHPRH is a functional homolog of S. cerevisiae RAD5 (Unk et al., 2006 [PubMed 17108083]).[supplied by OMIM]
Sequence: AQISRVKTFQENLSAFKRDPQINILLLPLHTGSNGLTIIEATHVLLVEPILNPAHELQAIGRVHRIGQTKPTIVHRFLIKATIEERMQAMLKTAERSIYI
Especificaciones
Número de acceso NP_775105
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 257218
Peso molecular 36.74kDa
Nombre SHPRH (Human) Recombinant Protein (Q01)
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 25 μg
Inmunógeno AQISRVKTFQENLSAFKRDPQINILLLPLHTGSNGLTIIEATHVLLVEPILNPAHELQAIGRVHRIGQTKPTIVHRFLIKATIEERMQAMLKTAERSIYI
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Estado normativo RUO
Alias de gen FLJ27258/FLJ37625/FLJ45012/FLJ90837/KIAA2023/MGC134886/bA545I5.2
Nombre común SHPRH
Símbolo de gen SHPRH
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Sistema de expresión wheat germ expression system