missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human SDE2 (aa 118-216) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30213371
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30213371 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30213371 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP94307

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (83%), Rat (83%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-55868 (PA5-55868. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

Involved in both DNA replication and cell cycle control (PubMed:27906959). Unprocessed SDE2 interacts with PCNA via its PIP-box. The interaction with PCNA prevents monoubiquitination of the latter thereby inhibiting translesion DNA synthesis. The binding of SDE2 to PCNA also leads to processing of SDE2 by an unidentified deubiquitinating enzyme, cleaving off the N-terminal ubiquitin-like domain. The resulting mature SDE2 is degraded by the DCX(DTL) complex in a cell cycle- and DNA damage dependent manner (PubMed:27906959). Binding of SDE2 to PCNA is necessary to counteract damage due to ultraviolet light induced replication stress. The complete degradation of SDE2 is necessary to allow S-phase progression (PubMed:27906959). [UniProt]
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q6IQ49
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 163859
Nombre Human SDE2 (aa 118-216) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen C1orf55; dJ671D7.1; FLJ35382; protein SDE2 homolog; Replication stress response regulator SDE2; RGD1305572; SDE2; SDE2 telomere maintenance homolog; SDE2 telomere maintenance homolog (S. pombe); UPF0667 protein C1orf55; UPF0667 protein C1orf55 homolog
Nombre común SDE2
Símbolo de gen SDE2
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia MAEWVKQQAEREAEKEQKRLERLQRKLVEPKHCFTSPDYQQQCHEMAERLEDSVLKGMQAASSKMVSAEISENRKRQWPTKSQTDRGASAGKRRCFWLG
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.