Learn More
Abnova™ Human RSBN1L Full-length ORF (NP_940869.1, 1 a.a. - 842 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Código de producto. 16139513
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 μg
Tamaño de la unidad:
2 microgramos
16139513 2 μg 2 microgramos
1 options
Código de producto. 16139513 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor H00222194P01.2ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MAEPPSPVHCVAAAAPTATVSEKEPFGKLQLSSRDPPGSLSAKKVRTEEKKAPRRVNGEGGSGGNSRQLQPPAAPSPQSYGSPASWSFAPLSAAPSPSSSRSSFSFSAGTAVPSSASASLSQPVPRKLLVPPTLLHAQPHHLLLPAAAAAASANAKSRRPKEKREKERRRHGLGGAREAGGASREENGEVKPLPRDKIKDKIKERDKEKEREKKKHKVMNEIKKENGEVKILLKSGKEKPKTNIEDLQIKKVKKKKKKKHKENEKRKRPKMYSKSIQTICSGLLTDVEDQAAKGILNDNIKDYVGKNLDTKNYDSKIPENSEFPFVSLKEPRVQNNLKRLDTLEFKQLIHIEHQPNGGASVIHAYSNELSHLSPMEMERFAEEFVGLVFSENENSAAFYVMGIVHGAATYLPDFLDYFSFNFPNSPVLGKKDIETTTMSNFHAQVKRTYSHGTYRAGPMRQISLVGAVDEEVGDYFPEFLDMLEESPFLKCTLPWGTLSSLKLQSRKDSDDGPIMWVRPGEQMIPVADMPKSPFKRKRTTNEIKNLQYLPRTSEPREMLFEDRTRAHADHIGQGFERQTTAAVGVLKAVHCGEWPDQPRITKDVICFHAEDFLEVVQRMQLDLHEPPLSQCVQWVDDAKLNQLRREGIRYARIQLYDNDIYFIPRNVVHQFKTVSAVCSLAWHIRLKLYHSEEDTSQNTATHETGTSSDSTSSVLGPHTDNMICAVSKASLDSVFSDKLHSKYELQQIKHEPIASVRIKEEPVNVNIPEKTTALNNMDGKNVKAKLDHVQFAEFKIDMDSKFENSNKDLKEELCPGNLSLVDTRQHSSAHSNQDKKDDDILC
Especificaciones
Número de acceso NP_940869.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 222194
Peso molecular 120.8kDa
Nombre RSBN1L (Human) Recombinant Protein (P01)
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 2 μg
Inmunógeno MAEPPSPVHCVAAAAPTATVSEKEPFGKLQLSSRDPPGSLSAKKVRTEEKKAPRRVNGEGGSGGNSRQLQPPAAPSPQSYGSPASWSFAPLSAAPSPSSSRSSFSFSAGTAVPSSASASLSQPVPRKLLVPPTLLHAQPHHLLLPAAAAAASANAKSRRPKEKREKERRRHGLGGAREAGGASREENGEVKPLPRDKIKDKIKERDKEKEREKKKHKVMNEIKKENGEVKILLKSGKEKPKTNIEDLQIKKVKKKKKKKHKENEKRKRPKMYSKSIQTICSGLLTDVEDQAAKGILNDNIKDYVGKNLDTKNYDSKIPENSEFPFVSLKEPRVQNNLKRLDTLEFKQLIHIEHQPNGGASVIHAYSNELSHLSPMEMERFAEEFVGLVFSENENSAAFYVMGIVHGAATYLPDFLDYFSFNFPNSPVLGKKDIETTTMSNFHAQVKRTYSHGTYRAGPMRQISLVGAVDEEVGDYFPEFLDMLEESPFLKCTLPWGTLSSLKLQSRKDSDDGPIMWVRPGEQMIPVADMPKSPFKRKRTTNEIKNLQYLPRTSEPREMLFEDRTRAHADHIGQGFERQTTAAVGVLKAVHCGEWPDQPRITKDVICFHAEDFLEVVQRMQLDLHEPPLSQCVQWVDDAKLNQLRREGIRYARIQLYDNDIYFIPRNVVHQFKTVSAVCSLAWHIRLKLYHSEEDTSQNTATHETGTSSDSTSSVLGPHTDNMICAVSKASLDSVFSDKLHSKYELQQIKHEPIASVRIKEEPVNVNIPEKTTALNNMDGKNVKAKLDHVQFAEFKIDMDSKFENSNKDLKEELCPGNLSLVDTRQHSSAHSNQDKKDDDILC
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Estado normativo RUO
Alias de gen FLJ42526/FLJ45813/MGC71764
Nombre común RSBN1L
Símbolo de gen RSBN1L
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Sistema de expresión wheat germ expression system