missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Respiratory Syncytial Virus Phosphoprotein Antibody (2H102), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18108057 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18108057 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18108057 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250276G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Human Respiratory Syncytial Virus Phosphoprotein Monoclonal antibody specifically detects Human Respiratory Syncytial Virus Phosphoprotein in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Human Respiratory Syncytial Virus Phosphoprotein
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 2H102
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human RSV strain A2 infected HeLa cells
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.