Learn More
Novus Biologicals™ Human Rectum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary and Metastatic Tumor Paired)
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
The Human Rectum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary and Metastatic Tumor Paired) is derived from human.
Especificaciones
Especificaciones
| Tissue | Digestive/Waste |
| Cantidad | 1 set |
| Tampón de almacenamiento | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Especificidad de la prueba | Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Rectum |
| Fracción celular | Whole |
| Condición del tejido | Primary and Metastatic Tumor Paired |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie del huésped | Human |
| Tipo de producto | Human Rectum Whole Tissue Lysate (Adult Primary and Metastatic Tumor Paired) |
| Contenido y almacenamiento | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación