missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEMCELL Technologies Human Recombinant BMP-2

Código de producto. p-7217663
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 μg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1000 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17129321 50 μg 50 microgramos
17139321 100 μg 100 microgramos
17149321 1000 μg 1000 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17129321

Marca: STEMCELL Technologies 78004

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Bone morphogenetic protein 2

  • Bone morphogenetic protein 2 (BMP-2) is a member of the transforming growth factor beta (TGF-β) superfamily
  • BMP-2 is a disulfide-linked homodimer, acts as a ligand for complexes of type I and II BMP receptors, and primarily activates SMAD1/5/8 signaling (Nohe et al.) BMP-2 is a potent differentiation factor and directs human pluripotent stem cells (hPSCs) towards various cell types including extra-embryonic endoderm, mesenchymal cells, and chondrocytes (Pera et al.) Although BMP-2 expression is low in healthy cartilage, its expression is upregulated at the site of cartilage damage (Blaney Davidson et al.) BMP-2 induces bone and cartilage formation in vitro and is able to induce chondrogenesis in human mesenchymal stem cells (Schmitt et al.)

Especificaciones

Nombre BDA2, BMP-2A, BMP2, Bone morphogenetic protein 2A
Cantidad 50 μg
Tipo de célula Endoderm, PSC-Derived; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Mesoderm, PSC-Derived; Pluripotent Stem Cells
Grado de pureza o calidad ≥95%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.