Learn More
Abnova™ Human RAET1E Full-length ORF (AAI03695.1, 1 a.a. - 263 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Descripción
Members of the RAET1 family, such as RAET1E, are major histocompatibility complex (MHC) class I-related genes located within a 180-kb cluster on chromosome 6q24.2-q25.3. RAET1 proteins contain MHC class I-like alpha-1 and alpha-2 domains. RAET1E and RAET1G (MIM 609244) differ from the other RAET1 proteins (e.g., RAET1I, or ULBP1; MIM 605697) in that they have type I membrane-spanning sequences at their C termini rather than glycosylphosphatidylinositol anchor sequences. (Radosavljevic et al., 2002 [PubMed 11827464]).[supplied by OMIM]
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAI03695.1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
| Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
| ID de gen (Entrez) | 135250 |
| Peso molecular | 56.5kDa |
| Nombre | RAET1E (Human) Recombinant Protein (P01) |
| Método de purificación | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
| Pruebas de control de calidad | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Cantidad | 25 μg |
| Inmunógeno | MRRISLTSSPVRLLLFLLLLLIALEIMVGGHSLCFNFTIKSLSRPGQPWCEAQVFLNKNLFLQYNSDNNMVKPLGLLGKKVNATSTWGELTQTLGEVGRDLRMLLCDIKPQIKTSDPSTLQVEMFCQHEAERCTGASWQFTINGEKSLLFDAMNMTWTVINHEASKIKETWKKDRGLEKYFRKLSKGDCDHWLREFLGHWEAMPEPTVSPVNASDIHWSSSSLPDRWIILGAFILLLLMGIVLICVWWQNGEWQAGLWPLRTS |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.