missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human RABGAP1 Partial ORF (AAH54492, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Descripción
Sequence: MDDQPGEKELVKRSQLDGEGDGPLSNQLSASSTINPVPLVGLQKPEMSLPVKPGQGDSEASSPFTPVADEDSVVFSKLTYLGCASVNAPRSEVEALRMMSILRSQCQISL
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH54492 |
| Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
| Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
| ID de gen (Entrez) | 23637 |
| Peso molecular | 37.73kDa |
| Nombre | RABGAP1 (Human) Recombinant Protein (Q01) |
| Pruebas de control de calidad | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Cantidad | 25 μg |
| Inmunógeno | MDDQPGEKELVKRSQLDGEGDGPLSNQLSASSTINPVPLVGLQKPEMSLPVKPGQGDSEASSPFTPVADEDSVVFSKLTYLGCASVNAPRSEVEALRMMSILRSQCQISL |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?