missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human PlGF-3 Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. 17850373
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
250 μg
25 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
25 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17850373 100 μg 100 microgramos
17831243 1 mg 1 miligramo
17841443 250 μg 250 microgramos
17871033 25 μg 25 microgramos
17810103 500 μg 500 microgramos
17871433 5 μg 5 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17850373 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 10057100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Recombinant Human PlGF-3 is a 45.7 kDa disulfide-linked homodimeric protein of two 203 amino acid polypeptide chains. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Placental growth factor (PlGF) is a member of the vascular endothelial growth factor (VEGF) family. PlGF is a pleiotropic factor affects different cell types and regulates various biological responses. The activity of vascular endothelial growth factor (VEGF), which is the most potent of all angiogenic mediators, is partly modulated by PlGF. It plays a major role in vasculogenesis and angiogenesis in human placenta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P49763
Para utilizar con (aplicación) Functional Assay
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 5228
Peso molecular 45.7 kDa
Nombre Human PlGF-3
Cantidad 100 μg
Fuente E. coli
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/ μg
Alias de gen AI854365; D12S1900; PGF; PGFL; PIGF; Placenta growth factor; placental growth factor; placental growth factor, vascular endothelial growth factor-related protein; Plgf; PlGF 1; PlGF-2; SHGC; SHGC-10760
Nombre común PGF
Símbolo de gen PGF
Actividad biológica Determined by its ability to chemoattract human monocytes using a concentration range of 5.0-50.0 ng/ml
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia LPAVPPQQWA LSAGNGSSEV EVVPFQEVWG RSYCRALERL VDVVSEYPSE VEHMFSPSCV SLLRCTGCCG DENLHCVPVE TANVTMQLLK IRSGDRPSYV ELTFSQHVRC ECRHSPGRQS PDMPGDFRAD APSFLPPRRS LPMLFRMEWG CALTGSQSAV WPSSPVPEEI PRMHPGRNGK KQQRKPLREK MKPERCGDAV PRR
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión E. coli
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.