Learn More
Novus Biologicals™ Human Parathyroid Whole Tissue Lysate (Adult Whole Tumor)
Código de producto. 18233335 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18233335 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18233335 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NB82059444
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.00€
    777.00€ / 1 miligramos
    Ahorro 45.00€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
The Human Parathyroid Whole Tissue Lysate (Adult Whole Tumor) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Tissue Endocrine
Cantidad 1 mg
Tampón de almacenamiento HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Especificidad de la prueba Total Protein - Human Tumor Tissue: Parathyroid
Fracción celular Whole
Condición del tejido Tumor
Reactividad cruzada Human
Especie del huésped Human
Concentración 5 mg/mL
Tipo de producto Human Parathyroid Whole Tissue Lysate (Adult Tumor)
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Etapa de la vida Adulta
Protein State Native
Show More Show Less
Para uso exclusivo en investigación