Learn More
Novus Biologicals™ Human Pancreas Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Diabetes)
Código de producto. 18225810 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18225810 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18225810 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBL126451
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    701.00€
    662.55€ / 0.1 miligramos
    Ahorro 38.45€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
The Human Pancreas Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Diabetes) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tissue Pancreas
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Especificidad de la prueba Membrane Protein - Diabetic Disease: Pancreas
Fracción celular Membrane
Condición del tejido Diabetes
Reactividad cruzada Human
Especie del huésped Human
Tipo de producto Human Pancreas Membrane Tissue Lysate (Adult Diabetes)
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Etapa de la vida Adulta
Protein State Native
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.