Learn More
Novus Biologicals™ Human Ovary Tissue MicroArray (Cancer)
Código de producto. 18738003 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Human Ovary Tissue Microarray (Cancer) Slide
Código de producto.
18738003 Human Ovary Tissue Microarray (Cancer) Slide
1 options
Código de producto. 18738003 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP230290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00€
    329.70€ / paquete de 1
    Ahorro 19.30€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Applications: Immunohistochemistry-Paraffin
  • Formalin fixed
  • Tissue condition: Cancer
  • Species: Human
  • Cross reactivity: Human
  • No. of samples: 60
  • No. of patients: 60
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Garantía
1 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 Slide
Estado normativo RUO
Especie Human
Tissue Condition Cancer
Para utilizar con (aplicación) Immunohistochemistry-Paraffin
Reactividad cruzada Human
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.