Learn More
ACROBiosystems Human NKp30 / NCR3 / CD337 Protein, Fc Tag
Descripción
Natural cytotoxicity triggering receptor 3 (NCR3) is also known as Activating natural killer receptor p30, Natural killer cell p30-related protein (NK-p30), CD antigen CD337, 1C7, LY117. NCR3 /CD337 /NKp30 belongs to the natural cytotoxicity receptor (NCR) family. NCR3 /NKp30 contains one Ig-like (immunoglobulin-like) domain. NCR3 /NKp30 is selectively expressed by all resting and activated NK cells and weakly expressed in spleen. NCR3 is homodimer in the unliganted form. NCR3 interacts with CD3Z. NCR3 interacts with and is activated by binding to NCR3LG1 or BAG6. Engagement of NCR3 by BAG6 also promotes dendritic cell (DC) maturation, both through killing those DCs that did not properly acquire a mature phenotype, and inducing NK cells to release TNFA and IFNG, which promotes DC maturation.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH52582 |
| Peso molecular | 39.5 kDa |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | Human NKp30, Fc Tag (NC3-H5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 19 - Gly 135 (Accession # AAH52582). |
| Inmunógeno | Leu 19 - Gly 135 |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Alias de gen | NCR3,CD337,NKp30,1C7,LY117,MALS |
| Nombre común | NKp30 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie | Human |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.