Learn More
Invitrogen™ Human MZT1 (aa 61-82) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30196483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30196483 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30196483 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP103998
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (82%), Rat (82%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-64105 (PA5-64105. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Required for gamma-tubulin complex recruitment to the centrosome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q08AG7
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 440145
Nombre Human MZT1 (aa 61-82) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 2410129H14Rik; AI120158; C13orf37; mitotic spindle organizing protein 1; mitotic-spindle organizing protein 1; Mitotic-spindle organizing protein associated with a ring of gamma-tubulin 1; MOZART1; MZT1; si:ch211-141i4.2; si:dkey-15d12.2
Nombre común MZT1
Símbolo de gen MZT1
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia SSVIKELRKATEALKAAENMTS
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining