Learn More
Novus Biologicals™ Human Multiple Tumor Tissue MicroArray (Tumor)
Código de producto. 18627676 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 Slides
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
18627676 5 Slides paquete de 5
1 options
Código de producto. 18627676 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP242056
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    739.00€
    698.25€ / paquete de 5
    Ahorro 40.75€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tissue arrays are 4 - 6 um in thickness, and mounted on positively charged glass slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 Slides
Especie Human
Para utilizar con (aplicación) Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin