Learn More
R&D Systems™ Human Multi-tissue Tissue MicroArray (Normal)
Código de producto. 18693940 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 Slides
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18693940 5 Slides paquete de 5
1 options
Código de producto. 18693940 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP278068
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Novus product, part of R&D Systems. The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cantidad 5 Slides
Especie Human
Para utilizar con (aplicación) Please bake slides at 60C for 30 minutes before use.
Línea de productos Novus