Learn More
Novus Biologicals™ Human Multi-tissue Tissue MicroArray (Alzheimer's)
Código de producto. 18699060 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 Slides
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
18699060 5 Slides paquete de 5
1 options
Código de producto. 18699060 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP278120
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 Slides
Especie Human
Para utilizar con (aplicación) Please bake slides at 60C for 30 minutes before use.