Learn More
Gibco™ Human/Mouse/Rat Activin A Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
120-14P-1MG will be provided as 2 x 500 μg (120-14P-500UG). Recombinant Human/Murine/Rat Activin A is a 26.0 kDa disulfide-linked homodimer of two betaA chains, each containing 116 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P08476, P18331, Q04998 |
| Para utilizar con (aplicación) | Control, Bioactivity |
| Formulación | Protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 16323, 29200, 3624 |
| Peso molecular | 26 kDa |
| Nombre | Human/Mouse/Rat Activin A |
| Método de purificación | Purified |
| Cantidad | 10 μg |
| Fuente | CHO cells |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Mostrar más |