Learn More
Gibco™ Human MMP-2 Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
420-02-1MG will be provided as 2 x 500 μg (420-02-500UG). Recombinant Human MMP-2 is a 62.0 kDa protein containing the entire catalytic N-terminal domain and the C-terminal domain (552 amino acids). This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P08253 |
| Para utilizar con (aplicación) | Control, Enzyme Activity, Western Blot Control, Bioactivity |
| Formulación | Protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 4313 |
| Peso molecular | 62 kDa |
| Nombre | Human MMP-2 |
| Método de purificación | Purified |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | E. coli |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Mostrar más |