Learn More
Abnova™ Human MFAP1 Partial ORF (NP_005917.2, 341 a.a. - 438 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Descripción
Sequence: YYHRGAFFMDEDEEVYKRDFSAPTLEDHFNKTILPKVMQVKNFGRSGRTKYTHLVDQDTTSFDSAWGQESAQNTKFFKQKAAGVRDVFERPSAKKRKT
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_005917.2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
| Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
| ID de gen (Entrez) | 4236 |
| Peso molecular | 36.52kDa |
| Nombre | MFAP1 (Human) Recombinant Protein (Q01) |
| Pruebas de control de calidad | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Cantidad | 25 ug |
| Inmunógeno | YYHRGAFFMDEDEEVYKRDFSAPTLEDHFNKTILPKVMQVKNFGRSGRTKYTHLVDQDTTSFDSAWGQESAQNTKFFKQKAAGVRDVFERPSAKKRKT |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Mostrar más |