Learn More
R&D Systems™ Human Methylcellulose Complete Media
Código de producto. 18471820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18471820 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 18471820 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor HSC003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    539.55€
    477.75€ / 100 ml
    Ahorro 61.80€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
For the differentiation and enumeration of human hematopoietic stem cells, optimized with cytokines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Methylcellulose Complete Media
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 100 mL
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.