Learn More
R&D Systems™ Human Methylcellulose Base Media
Código de producto. 18411670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
90 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18411670 90 mL 1 set
1 options
Código de producto. 18411670 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor HSC002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    293.19€
    261.45€ / 1 sets
    Ahorro 31.74€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Defined media for human hematopoietic stem cell growth and differentiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Methylcellulose Base Media
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 90 mL
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.