missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human MAP3K1 (XP_042066.8, 1327 a.a. - 1646 a.a.) Partial Recombinant Protein with GST-tag expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Descripción
MAP3K, or MEK kinase, is a serine/threonine kinase that occupies a pivotal role in a network of phosphorylating enzymes integrating cellular responses to a number of mitogenic and metabolic stimuli, including insulin (MIM 176730) and many growth factors.[supplied by OMIM]
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | XP_042066.8 |
| Para utilizar con (aplicación) | Functional Study, SDS-PAGE |
| Formulación | Liquid |
| ID de gen (Entrez) | 4214 |
| Peso molecular | 62kDa |
| Nombre | MAP3K1 (Human) Recombinant Protein |
| Método de preparación | Baculovirus infected insect cell (Sf21) expression system |
| Método de purificación | Glutathione sepharose chromatography |
| Pruebas de control de calidad | Loading 1 ug protein in SDS-PAGE |
| Cantidad | 5 μg |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?