Learn More
Novus Biologicals™ Human Lung Tissue MicroArray (Cancer)
Código de producto. 18746163 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1 Slide
Código de producto.
18746163 1 Slide
1 options
Código de producto. 18746163 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP230277
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00€
    323.40€ / paquete de 1
    Ahorro 18.60€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Applications: Immunohistochemistry-Paraffin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 59 Carcinoma, adenocarcinoma, carcinosarcoma
Cantidad 1 Slide
Especie Human
Tissue Condition Cancer
Tipo Lung
Para utilizar con (aplicación) Immunohistochemistry-Paraffin
Dimensions (LxW) 2.0 mm