Learn More
ACROBiosystems Human LRRC32 / GARP / Garpin Protein, Fc Tag
Descripción
Leucine-rich repeat protein 32 (LRRC32), also known as GARP (glycoprotein A repetitions predominant). LRRC32 expression promotes the acquisition of a Treg phenotype including reduced cellular proliferation, reduced cytokine secretion, and the capacity to suppress the proliferation of naïve T cells. LRRC32 binds directly to the TGF-beta latency associated peptide (LAP) and tethers latent TGF-beta on the surface of activated Treg cells. The presentation of TGF-beta on Tregs contributes to their ability to suppress naïve T cell proliferation.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_005503.1 |
| Peso molecular | 92.4 kDa |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | Human LRRC32, Fc Tag (LR2-H5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA His 20 - Asn 627 (Accession # Q14392-1). |
| Inmunógeno | His 20 - Asn 627 |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Alias de gen | GARP,Garpin,D11S833E |
| Nombre común | LRRC32 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie | Human |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.