missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human LRMP Full-length ORF (ADR83025.1) Recombinant Protein without tag
Descripción
The protein encode dby this gene is expressed in a developmentally regulated manner in lymphoid cell lines and tissues. The protein is localized to the cytoplasmic face of the endoplasmic reticulum. [provided by RefSeq]
Sequence: MNDDPSMEENGVERVCPESLLQSREYSSLPLPRHTSSTDGTITSSDPGLEILNMASCDLDRNSLCKKEEDTRSASPTIEAQGTSPAHDNIAFQDSTSKDKTILNLEAKEEPETIEEHKKEHASGDSVVSPLPVTTVKSVNVRQSENTSANEKEVEAEFLRLSLGFKCDWFTLEKRVKLEERSRDLAEENLKKEITNSLKLLESLTPLCEDDNQAQEIIKKLEKSIKFLSQCAARVASRAEMLGAINQESRVSKAVEVMIQHVENLKRMYAKEHAELEELKQVLLQNERSFNPLEDDDDCQIKKRSASLNSKPSSLRRVTIASLPRNIGNAGMVAGMENNDRFSRRSSSWRILGSKQSEHRPSLPRFISTYSWADAEEEKCELKTKDDSEPSGEETVERTRKPSLSEKKNNPSKWDVSSVYDTIASWATNLKSSIRKANKALWLSIAFIVLFAALMSFLTGQLFQKSVDAAPTQQEDSWTSLEHILWPFTRLRHNGPPPV
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | ADR83025.1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Compound Screening, Functional Study |
| Formulación | Liquid |
| ID de gen (Entrez) | 4033 |
| Peso molecular | 54.9kDa |
| Nombre | LRMP (Human) Recombinant Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Inmunógeno | MNDDPSMEENGVERVCPESLLQSREYSSLPLPRHTSSTDGTITSSDPGLEILNMASCDLDRNSLCKKEEDTRSASPTIEAQGTSPAHDNIAFQDSTSKDKTILNLEAKEEPETIEEHKKEHASGDSVVSPLPVTTVKSVNVRQSENTSANEKEVEAEFLRLSLGFKCDWFTLEKRVKLEERSRDLAEENLKKEITNSLKLLESLTPLCEDDNQAQEIIKKLEKSIKFLSQCAARVASRAEMLGAINQESRVSKAVEVMIQHVENLKRMYAKEHAELEELKQVLLQNERSFNPLEDDDDCQIKKRSASLNSKPSSLRRVTIASLPRNIGNAGMVAGMENNDRFSRRSSSWRILGSKQSEHRPSLPRFISTYSWADAEEEKCELKTKDDSEPSGEETVERTRKPSLSEKKNNPSKWDVSSVYDTIASWATNLKSSIRKANKALWLSIAFIVLFAALMSFLTGQLFQKSVDAAPTQQEDSWTSLEHILWPFTRLRHNGPPPV |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?