Learn More
Novus Biologicals™ Human Liver Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Código de producto. 18717483 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18717483 1 mg 1 miligramo
1 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Código de producto. 18717483 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NB82059232
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.00€
    459.90€ / 1 miligramos
    Ahorro 27.10€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Especificaciones
Método de preparación Western Blot Electrophoresis
Cantidad 1 mg
Contenido y almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Objetivo Liver
Sinónimo Liver, Liver lysate, liver lysates