Learn More
Novus Biologicals™ Human Liver Tissue MicroArray (Cancer metastasis)
Código de producto. 18744933 Tienda Bio Techne Productos
Código de producto. 18744933 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP230221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00€
    273.00€ / paquete de 1
    Ahorro 16.00€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Applications: Immunohistochemistry-Paraffin, Microarray
  • Formalin fixed
  • Species: Human
  • Cross reactivity: Human
  • Tissue condition: Cancer
  • No. of samples: 59
  • No. of patients: 44
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Applications:
Immunohistochemistry-Paraffin
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Garantía
1 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 Slide
Estado normativo RUO
Especie Human
Tissue Condition Cancer
Tipo Liver (Cancer Metastasis)
Reactividad cruzada Human
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.