Learn More
Novus Biologicals™ Human Liver Tissue MicroArray (Cancer)
Código de producto. 18720514 Tienda Bio Techne Productos
Código de producto. 18720514 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP230271
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    379.00€
    358.05€ / paquete de 1
    Ahorro 20.95€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Applications: Immunohistochemistry-Paraffin
Garantía
1 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 Slide
Estado normativo RUO
Especie Human
Tissue Condition Cancer
Para utilizar con (aplicación) Immunohistochemistry-Paraffin
Reactividad cruzada Human
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.