Learn More
Novus Biologicals™ Human Lipomatous Tissue MicroArray (Tumor)
Código de producto. 18776803 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Human Lipomatous Tissue Microarray (Tumor) Slide
Código de producto.
18776803 Human Lipomatous Tissue Microarray (Tumor) Slide
1 options
Código de producto. 18776803 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP230241
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Applications: Immunohistochemistry-Paraffin
  • Formalin fixed
  • Species: Human
  • Cross reactivity: Human
  • Tissue condition: Tumor
  • No. of samples: 59
  • No. of patients: 59
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Garantía
1 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 Slide
Estado normativo RUO
Especie Human
Tissue Condition Tumor
Reactividad cruzada Human
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.