missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human LILRA2 (CD85h, ILT1) His-tag Recombinant Protein

Código de producto. 17975691
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17975691 1 mg 1 miligramo
17955831 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17975691 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP88112

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

It is recommended that the protein be aliquoted for optimal storage. It is recommended that sterile water (500 μL) be added to the vial to prepare a stock solution of 2 mg/mL. Concentration is measured by UV.

Leukocyte Ig-like receptors (LIRs) are a family of immunoreceptors expressed predominantly on monocytes and B cells and at lower levels on dendritic cells and natural killer (NK) cells. All LIRs in subfamily B have an inhibitory function (LILRB1; MIM 604811). LIRs in subfamily A, with short cytoplasmic domains lacking an immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif (ITIM) and with trans membrane regions containing a charged arginine residue, may initiate stimulatory cascades. One member of subfamily A (LILRA3; MIM 604818) lacks a transmembrane region and is presumed to be a soluble receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q8N149
Para utilizar con (aplicación) Control, Neutralization
Formato Lyophilized
Formulación PBS with 0.01% mannitol, 5-8% trehalose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 11027
Peso molecular 67.35 kDa
Nombre Human LILRA2 (CD85h, ILT1) His-tag
Intervalo de pH 7.4
Método de purificación Purified
Cantidad 1 mg
Requisitos de almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1.0 EU/μg
Alias de gen CD85 antigen-like family member H; CD85h; ILT1; ILT-1; Immunoglobulin-like transcript 1; leucocyte Ig-like receptor A2; leukocyte immunoglobulin like receptor A2; leukocyte immunoglobulin-like receptor 7; Leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily A member 2; leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily A member 2 soluble; leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily A (with TM domain), member 2; LILRA2; LIR7; LIR-7
Nombre común LILRA2
Símbolo de gen LILRA2
Tipo de producto Protein
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-tag
Secuencia Human LILRA2, amino acids Met1-Asn449 (Accession # NP_001124389.2) with a C-terminal His-tag
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión HEK293 cells
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad >95% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.