Learn More
Novus Biologicals™ Human Kidney Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor)
Código de producto. 18260211 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18260211 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18260211 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBL126423
The Human Kidney Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tissue Digestive/Waste
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Especificidad de la prueba Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Kidney
Fracción celular Membrane
Condición del tejido Tumor
Reactividad cruzada Human
Especie del huésped Human
Concentración 2 mg/mL
Tipo de producto Human Kidney Membrane Tissue Lysate (Adult Tumor)
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Etapa de la vida Adulta
Protein State Native
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación