Learn More
Invitrogen™ Human KIAA0100 (aa 2096-2202) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30213087
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30213087 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30213087 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP100185
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (98%), Rat (98%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-60118 (PA5-60118. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Belongs to the UPF0378 family. 4 isoforms of the human protein are produced by alternative splicing. Song J., Biochim. Biophys. Acta 1760:62-69(2006). Nagase T., DNA Res. 2:37-43(1995). Chen G., Leuk. Res. 29:503-509(2005).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q14667
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 9703
Nombre Human KIAA0100 (aa 2096-2202) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen Antigen MLAA-22; BCOX; BCO x 1; breast cancer overexpressed gene 1; breast cancer-overexpressed gene 1 protein; cancer/testis antigen 101; CT101; FMP27; K0100; KIAA0100; protein KIAA0100; U937-associated antigen
Nombre común KIAA0100
Símbolo de gen KIAA0100
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia EHPVDDIDKMKERAAMNNSFIYIKIPQVPLCVSYKGEKNSVDWGDLNLVLPCLEYHNNTWTWLDFAMAVKRDSRKALVAQVIKEKLRLKSATGSEVRGKLETKSDLN
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining