Learn More
ACROBiosystems Human Integrin alpha V beta 6 (ITGAV&ITGB6) Heterodimer Protein, His Tag&Tag Free

Descripción
Integrin alpha V beta 6 is a heterodimer of beta-6 associating with alpha-V. Integrin alpha-V beta-6 is a receptor for fibronectin and cytotactin. It recognizes the sequence R-G-D in its ligands. Internalisation of integrin alpha-V beta-6 via clathrin-mediated endocytosis promotes carcinoma cell invasion. Also, Integrin alpha-V beta-6 acts as a receptor for coxsackievirus A9 and coxsackievirus B1 as well as herpes simplex virus-1/HHV-1. Furthermore, it binds the TGF-beta latency‐associated peptide (LAP) and activates TGF-beta 1 or TGF-beta 3 from large latent complexes. This activation requires interaction with LTBP-1 and fibronectin, and is enhanced by PAR-1.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_002201.1 (ITGAV) and AAI21179.1 (ITGB6) |
| Peso molecular | 112.9 kDa (ITGAV) and 79.6 kDa (ITGB6) |
| Cantidad | 1 mg |
| Fuente | Human ITGAV&ITGB6; Heterodimer Protein, His Tag&Tag; Free (IT6-H52E1) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 31 - Val 992 (ITGAV) and Gly 22 - Asn 707 (ITGB6) (Accession # NP_002201.1 (ITGAV) and AAI21179.1 (ITGB6)). |
| Inmunógeno | Phe 31 - Val 992 (ITGAV) and Gly 22 - Asn 707 (ITGB6) |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Alias de gen | Integrin alpha V beta 6,ITGAVandITGB6 |
| Nombre común | Integrin alpha V beta 6 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie | Human |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.