Learn More
Gibco™ Human IL-17F Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
E.coli-derived Recombinant Human IL-17F is a biologically active, non-glycosylated, disulfide-linked homodimeric protein containing 268 amino acids (30.1 kDa), including N-terminal methionine residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q96PD4 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 112744 |
| Peso molecular | 30.1 kDa |
| Nombre | Human IL-17 F |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | E. coli |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Mostrar más |