Learn More
Novus Biologicals™ Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Whole Hypertension)
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
The Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Whole Hypertension) is derived from human.
Especificaciones
Especificaciones
| Tissue | Heart |
| Cantidad | 1 mg |
| Tampón de almacenamiento | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Especificidad de la prueba | Total Protein - hypertension: Artery |
| Fracción celular | Whole |
| Condición del tejido | Hypertension |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie del huésped | Human |
| Tipo de producto | Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Hypertension) |
| Contenido y almacenamiento | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación