Learn More
Novus Biologicals™ Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Whole Hypertension)
Código de producto. 18214414 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18214414 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18214414 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NB82059304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.00€
    777.00€ / 1 miligramos
    Ahorro 45.00€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Whole Hypertension) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Tissue Heart
Cantidad 1 mg
Tampón de almacenamiento HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Especificidad de la prueba Total Protein - hypertension: Heart
Fracción celular Whole
Condición del tejido Hypertension
Reactividad cruzada Human
Especie del huésped Human
Concentración 5 mg/mL
Tipo de producto Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Hypertension)
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Etapa de la vida Adulta
Protein State Native
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación