missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Human Heart Ventricle Whole Tissue Lysate (Adult Whole Hypertension)

Código de producto. 18243335 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18243335 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18243335 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NB82059315
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.00€
    777.00€ / 1 miligramos
    Ahorro 45.00€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Applications: Western Blot, Immunoprecipitation

The Human Heart Ventricle Whole Tissue Lysate (Adult Whole Hypertension) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Immunoprecipitation, Western Blot
Tissue Heart
Cantidad 1 mg
Tampón de almacenamiento HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Especificidad de la prueba Total Protein - hypertension: Heart Ventricle, left
Fracción celular Whole
Condición del tejido Hypertension
Reactividad cruzada Human
Especie del huésped Human
Concentración 5 mg/mL
Tipo de producto Human Heart Ventricle Whole Tissue Lysate (Adult Hypertension)
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Etapa de la vida Adulta
Protein State Native
Mostrar más Mostrar menos

Para uso exclusivo en investigación

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.