Learn More
Invitrogen™ Human GTF3C6 (aa 158-213) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30207242
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30207242 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30207242 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP101825
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (50%), Rat (50%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-63948 (PA5-63948. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q969F1
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 112495
Nombre Human GTF3C6 (aa 158-213) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen bA397G5.3; C6orf51; CDA020; General transcription factor 3 C polypeptide 6; general transcription factor IIIC subunit 6; general transcription factor IIIC, polypeptide 6, alpha 35 kDa; GTF3C6; NPD020; TFIIIC 35 kDa subunit; TFIIIC35; Transcription factor IIIC 35 kDa subunit; transcription factor IIIC 35 kDa; transcription factor IIIC subunit 6
Nombre común GTF3C6
Símbolo de gen GTF3C6
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia DKSLELEEEEIQMNDSSNLSCEQEKPMHLEIEDSGPLIDIPSETEGSVFMETQMLP
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining