Learn More
Abnova™ Human GRK4 (NP_892027.2, 1 a.a. - 578 a.a.) Full-length Recombinant Protein expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Descripción
This gene encodes a member of the guanine nucleotide-binding protein (G protein)-coupled receptor kinase subfamily of the Ser/Thr protein kinase family. The protein phosphorylates the activated forms of G protein-coupled receptors thus initiating its deactivation. This gene has been linked to both genetic and acquired hypertension. [provided by RefSeq]
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_892027.2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Functional Study, SDS-PAGE |
| Formulación | Liquid |
| ID de gen (Entrez) | 2868 |
| Peso molecular | 67kDa |
| Nombre | GRK4 (Human) Recombinant Protein |
| Método de preparación | Baculovirus infected insect cell (Sf21) expression system |
| Método de purificación | Glutathione sepharose chromatography |
| Pruebas de control de calidad | Loading 1 ug protein in SDS-PAGE |
| Cantidad | 5 μg |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.