Learn More
Beschreibung
Recombinant Human Granzyme B has been confirmed to be a mixture of the pro-peptide and mature forms when tested by N-terminal sequencing. Recombinant Human Granzyme B is a 235 amino acid protein, which includes the mature 227 amino acid sequence, as well as an 8 amino acid C-terminal His-tag. Due to glycosylation, this protein migrates to an approximate molecular weight of 30-40 kDa, under reducing and non-reducing conditions.
Spezifikation
Spezifikation
| Número de acceso | P10144 |
| Para utilizar con (aplicación) | Control, Enzyme Activity, Bioactivity |
| Formato | Lyophilized |
| Formulación | Protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 3002 |
| Peso molecular | 26.6 kDa |
| Nombre | Human Granzyme B |
| Método de purificación | Purified |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.