Learn More
Gibco™ Human GM-CSF, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant Human GM-CSF is a 14.6 kDa globular protein consisting of 128 amino acids containing two intramolecular disulfide bonds and two potential N-linked glycosylation sites. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P04141 |
| Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 1437 |
| Peso molecular | 14.6 kDa |
| Nombre | Human GM-CSF, Animal-Free |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | E. coli |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <0.1 EU/ μg |
| Mostrar más |