missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Human Gallbladder Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
The Human Gallbladder Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Western Blot |
| Tissue | Digestive/Waste |
| Cantidad | 1 mg |
| Tampón de almacenamiento | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Especificidad de la prueba | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Gallbladder |
| Fracción celular | Whole |
| Condición del tejido | Normal |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie del huésped | Human |
| Concentración | 5 mg/mL |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?