Learn More
Gibco™ Human FGFR2a (IIIc) Fc Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant Human FGFR2a (IIIc) is a 65.6 kDa protein containing 589 amino acids. Under reducing conditions, FGFR2a migrates between 100-110 kDa on SDS-PAGE gel. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P21802 |
| Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 2263 |
| Peso molecular | 65.6 kDa |
| Nombre | Human FGFR2a (IIIc) Fc |
| Cantidad | 500 μg |
| Fuente | CHO cells |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Mostrar más |