Learn More
Gibco™ Human FGFR1a (IIIc) Fc Recombinant Protein, PeproTech®
Description
Recombinant Human FGFR1a (IIIc) is a 65.2 kDa protein containing 586 amino acids. Under reducing conditions, FGFR1a migrates between 100-110 kDa on SDS-PAGE gel. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spécification
Spécification
| Número de acceso | P11362 |
| Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 2260 |
| Peso molecular | 65.2 kDa |
| Nombre | Human FGFR1a (IIIc) Fc |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | CHO cells |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.