Learn More
Gibco™ Human FGF-7 (KGF) Recombinant Protein, PeproTech®
Código de producto. 17881523 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
250 μg
2 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17881523 50 μg 50 microgramos
17800873 100 μg 100 microgramos
17810673 10 μg 10 microgramos
17831363 1 mg 1 miligramo
17850783 250 μg 250 microgramos
17830483 2 μg 2 microgramos
17861523 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17881523 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 1001950UG
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Recombinant Protein
Recombinant Human KGF (FGF-7) is an 18.9 kDa protein consisting of 163 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Plays an important role in the regulation of embryonic development, cell proliferation and cell differentiation. Required for normal branching morphogenesis. Growth factor active on keratinocytes. Possible major paracrine effector of normal epithelial cell proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P21781
Para utilizar con (aplicación) Control, Western Blot Control, Bioactivity
Formulación Protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 2252
Peso molecular 18.9 kDa
Nombre Human FGF-7 (KGF)
Método de purificación Purified
Cantidad 50 μg
Fuente E. coli
Requisitos de almacenamiento -20°C
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/μg
Alias de gen Fgf7; FGF-7; Fibroblast growth factor 7; HBGF-7; Heparin-binding growth factor 7; keratinocyte growth factor; Kgf
Nombre común KGF
Símbolo de gen FGF7
Actividad biológica Determined by a cell proliferation assay using 4 MBr-5 cells. The expected ED50 for this effect is 0.1-15 ng/ml
Tipo de producto Protein
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia CNDMTPEQMA TNVNCSSPER HTRSYDYMEG GDIRVRRLFC RTQWYLRIDK RGKVKGTQEM KNNYNIMEIR TVAVGIVAIK GVESEFYLAM NKEGKLYAKK ECNEDCNFKE LILENHYNTY ASAKWTHNGG EMFVALNQKG IPVRGKKTKK EQKTAHFLPM AIT
Contenido y almacenamiento -20°C
Actividad Determined by a cell proliferation assay using 4MBr-5 cells. The expected ED50 for this effect is 0.1-15 ng/ml.
Sistema de expresión E. coli
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.