Learn More
Gibco™ Human FGF-18, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant Human FGF-18 derived from E.coli is a 20.1 kDa protein consisting of 173 amino acid residues, resulting from C-terminal truncation of the full length protein. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | O76093 |
| Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 8817 |
| Peso molecular | 20.1 kDa |
| Nombre | Human FGF-18, Animal-Free |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | E. coli |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <0.1 EU/ μg |
| Mostrar más |