Learn More
Abnova™ Human FGD3 Full-length ORF (AAH32429.1, 1 a.a. - 725 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Código de producto. 16106403
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16106403 25 μg 25 microgramos
16196393 10 μg 10 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16106403 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor H00089846P01.25ug
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MESGRGSSTPPGPIAALGMPDTGPGSSSLGKLQALPVGPRAHCGDPVSLAAAGDGSPDIGPTGELSGSLKIPNRDSGIDSPSSSVAGENFPCEEGLEAGPSPTVLGAHAEMALDSQVPKVTPQEEADSDVGEEPDSENTPQKADKDAGLAQHSGPQKLLHIAQELLHTEETYVKRLHLLDQVFCTRLTDAGIPPEVIMGIFSNISSIHRFHGQFLLPELKTRITEEWDTNPRLGDILQKLAPFLKMYGEYVKNFDRAVGLVSTWTQRSPLFKDVIHSIQKQEVCGNLTLQHHMLEPVQRVPRYELLLKDYLKRLPQDAPDRKDAERSLELISTAANHSNAAIRKVEKMHKLLEVYEQLGGEEDIVNPANELIKEGQIQKLSAKNGTPQDRHLFLFNSMILYCVPKLRLMGQKFSVREKMDISGLQVQDIVKPNTAHTFIITGRKRSLELQTRTEEEKKEWIQIIQATIEKHKQNSETFKAFGGAFSQDEDPSLSPDMPITSTSPVEPVVTTEGSSGAAGLEPRKLSSKTRRDKEKQSCKSCGETFNSITKRRHHCKLCGAVICGKCSEFKAENSRQSRVCRDCFLTQPVAPESTEKTPTADPQPSLLCGPLRLSESGETWSEVWAAIPMSDPQVLHLQGGSQDGRLPRTIPLPSCKLSVPDPEERLDSGHVWKLQWAKQSWYLSASSAELQQQWLETLSTAAHGDTAQDSPGALQLQVPMGAAAP
Especificaciones
Número de acceso AAH32429.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 89846
Peso molecular 105.8kDa
Nombre FGD3 (Human) Recombinant Protein (P01)
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 25 μg
Inmunógeno MESGRGSSTPPGPIAALGMPDTGPGSSSLGKLQALPVGPRAHCGDPVSLAAAGDGSPDIGPTGELSGSLKIPNRDSGIDSPSSSVAGENFPCEEGLEAGPSPTVLGAHAEMALDSQVPKVTPQEEADSDVGEEPDSENTPQKADKDAGLAQHSGPQKLLHIAQELLHTEETYVKRLHLLDQVFCTRLTDAGIPPEVIMGIFSNISSIHRFHGQFLLPELKTRITEEWDTNPRLGDILQKLAPFLKMYGEYVKNFDRAVGLVSTWTQRSPLFKDVIHSIQKQEVCGNLTLQHHMLEPVQRVPRYELLLKDYLKRLPQDAPDRKDAERSLELISTAANHSNAAIRKVEKMHKLLEVYEQLGGEEDIVNPANELIKEGQIQKLSAKNGTPQDRHLFLFNSMILYCVPKLRLMGQKFSVREKMDISGLQVQDIVKPNTAHTFIITGRKRSLELQTRTEEEKKEWIQIIQATIEKHKQNSETFKAFGGAFSQDEDPSLSPDMPITSTSPVEPVVTTEGSSGAAGLEPRKLSSKTRRDKEKQSCKSCGETFNSITKRRHHCKLCGAVICGKCSEFKAENSRQSRVCRDCFLTQPVAPESTEKTPTADPQPSLLCGPLRLSESGETWSEVWAAIPMSDPQVLHLQGGSQDGRLPRTIPLPSCKLSVPDPEERLDSGHVWKLQWAKQSWYLSASSAELQQQWLETLSTAAHGDTAQDSPGALQLQVPMGAAAP
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Estado normativo RUO
Alias de gen FLJ00004/MGC117260/ZFYVE5
Nombre común FGD3
Símbolo de gen FGD3
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Sistema de expresión wheat germ expression system