Learn More
Invitrogen™ Human FAM83E (aa 390-460) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30206351
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30206351 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30206351 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP109872
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (67%), Rat (67%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-145122 (PA5-145122. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
FAM83E may play a role in MAPK signaling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q2M2I3
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 54854
Nombre Human FAM83E (aa 390-460) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 4930403C10Rik; FAM83E; family with sequence similarity 83 member E; family with sequence similarity 83, member E; protein FAM83E; RGD1309316
Nombre común FAM83E
Símbolo de gen FAM83E
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia DNELKKSWGSKDTPAKALMRQRGTGGGPWGEVDSRPPWGGALPLPPAHRLRYLSPARRRFGGDATFKLQEP
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining